Learn More
Solution SDS, solution de dodécylsulfate de sodium 10 %, biologie moléculaire/électrophorèse, Fisher BioReagents™
40.65 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
40.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
40.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
200 mL
1 l
Conditionnement:
Flacon Nalgene en PE
Flacon poly
Description
- Solution prémélangée sans DNase, RNase et protéase contenant 10 % de SDS pour les procédures d’extraction des protéines et de l’ADN
- Réduisez le temps de préparation en utilisant cette solution SDS préfabriquée
- SDS est un détergent couramment utilisé dans la purification des protéines, l’électrophorèse sur gel de polyacrylamide (PAGE) et d’autres applications de biologie moléculaire
- La solution SDS est également utilisée pour perturber les membranes cellulaires et dissocier les complexes acides nucléiques-protéines dans les procédures d’extraction de l’ADN
- Destinée à la recherche uniquement ; ne convient pas aux diagnostics humains ou animaux
Spécification
Absorbance | 0.4 max. (solution 0.1 %) à 230 nm, 0.1 max. (solution 0.1 %) à 280 nm |
Nom chimique ou matériau | Dodécylsulfate de sodium |
Couleur | Incolore |
Note relative au nom | Solution à 10 % |
Forme physique | Liquide |
Point d’ébullition | 100°C |
Densité | 1.01 g/cm³ |
Concentration | 9.5 à 10.5 % |
Formule linéaire | CH3(CH2)10CH2OSO3Na |
Quantité | 1 l |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium dodecyl sulfate, 10% solution
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.