Learn More
Fluorure de sodium, 98+ %, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10528070 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 10528070
Marque: Fisher Chemical S/3880/50
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Fluorure de sodium, 98 % et +, extra pur, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-49-4
Formule moléculaire FNa
Poids moléculaire (g/mol) 41.99
Numéro MDL MFCD00003524
Clé InChI PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium fluoride, florocid, fluoride, sodium, zymafluor, ossin, sodium fluoride naf, sodium fluoride, antibulit, floridine, fluonatril
CID PubChem 5235
ChEBI CHEBI:28741
SMILES [F-].[Na+]
Spécification
Point d’ébullition 1700°C
Point de fusion 993°C
Couleur Blanc
pH 7.4
Forme physique Solide en poudre
Quantité 250 g
Nom IUPAC fluorure de sodium
Poids de la formule 41.98g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 1mmHg 1077
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydrosulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.