Learn More
Fumarate de sodium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3758760 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
Code produit. 10291542
Marque: Thermo Scientific Acros 215530050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 17013-01-3 | C4H2Na2O4 | 160.04 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 17013-01-3
Formule moléculaire C4H2Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.04
Numéro MDL MFCD00064567
Clé InChI VXXVUHAXJHEYFH-SEPHDYHBSA-N
Synonyme disodium fumarate, sodium fumarate, sodium fumarate dibasic, fumaric acid, disodium salt, fumaric acid disodium salt, fumaran sodny czech, fumaran sodny, disodium butenedioate, di-sodium fumarate, sodium monofumarate
CID PubChem 87110070
Nom IUPAC acide (E)-but-2-ènedioïque ; sodium
SMILES C(=CC(=O)O)C(=O)O.[Na].[Na]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium fumarate
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NaO2CCH=CHCO2Na
Quantité 5 g
Beilstein 02,74
Merck Index 10,4165
Informations sur la solubilité Solubility in water: 228g/L water. Other solubilities: insoluble in ethanol, aceton
Poids de la formule 160.04
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre cristalline