Learn More
Hexachloroplatine(IV) de sodium hexahydraté, Thermo Scientific Chemicals
Description
Catalyst.Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate is used as a catalyst. It acts as a source of platinum in the preparation of platinum complex. It is also used in the synthesis of platinum nanoparticles using glutathione as a reducing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate |
| Point de fusion | 110°C-6H2O |
| Couleur | Orange |
| Forme physique | Cristalline |
| Quantité | 1 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water,alcohol. Insoluble in ether. |
| Nom IUPAC | Disodium ; hexachloroplatine(2-) ; hexahydrate |
| Poids de la formule | 561.88 (453.79 Anhydrous) |
| Odeur | Odorless |
| Aspect | Orange powder |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate
- Dangers
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium hexachloroplatinate(IV) hexahydrate