Learn More
Hydrure de sodium, dispersion à 60 % env. dans l’huile, dans des sachets solubles de solvants
Code produit. 15439075
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
50g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15439075
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H36490.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Applications
L‘hydrure de sodium peut être utilisé pour l‘intercalation directe en C60, ce qui entraîne un matériau supraconducteur (NaH)4C60. Il est principalement utilisé comme base solide dans la synthèse organique. Il peut être utilisé pour sécher certains solvants organiques. Il a été proposé pour le stockage de l‘hydrogène à utiliser dans les véhicules à pile à combustible.
Solubilité
Il réagit avec l‘eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants, les chlorures acides, les acides, les halogènes et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7646-69-7
Formule moléculaire HNa
Poids moléculaire (g/mol) 23.998
Numéro MDL MFCD00003471
Clé InChI BZKBCQXYZZXSCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hydride, sodiumhydride, sodium hydride nah, sodium hydride oil dispersion, sodium monohydride, sodium hydride nad, sodiumhydrid, natrium hydride, sodium hydrid
CID PubChem 24758
Nom IUPAC sodium ; hydrure
SMILES [H-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydride
Note relative au nom ≈60% dispersion in oil, in solvent solublebags
Couleur Gris à blanc
Forme physique Poudre humide
Quantité 50 g
Numéro UN UN1427
Informations sur la solubilité It reacts with water.
Poids de la formule 24
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive; Water reactive