Learn More
Sodium Hydrosulfide Hydrate, Honeywell Fluka™
Code produit. 15611540 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
1kg
3kg
5g
Code produit. 15611540
Marque: Honeywell-Fluka 1615275G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
min. 60.0% (NaHS)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 207683-19-0
Formule moléculaire HNaS
Poids moléculaire (g/mol) 56.06
Numéro MDL MFCD00149796
Clé InChI HYHCSLBZRBJJCH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydrosulfide hydrate, hnas.h2o, nahs.h2o, sodium sulfanide hydrate, sodium bisulfide monohydrate, sodium hydrosulphide hydrate, sodium hydro sulfide hydrate, sodium hydrosulfide monohydrate, sodium hydrate sulfanide, sodium hydrosulfide hydrate, cp
CID PubChem 16211346
SMILES [Na+].[SH-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Hydrosulfide Hydrate
Point de fusion 52°C to 54°C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Formule linéaire NaSH·xH2O
Numéro UN UN2949
Point d’éclair 90°C (194°F)
Nom IUPAC sodium;sulfanide;hydrate
Poids de la formule 56.06g/mol (anhydrous basis)
Conditionnement Flacon en verre
Aspect Flakes