Learn More
Hydrosulfite de sodium, environ 85 %, qualité technique, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-42034 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
1 kg
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
25g
2kg
Code produit. 10685032
Marque: Thermo Scientific Acros 169590250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7775-14-6 | Na2O4S2 | 174.1 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7775-14-6
Numéro MDL MFCD00011640
Clé InChI JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium dithionite, sodium hydrosulfite, disodium dithionite, vatrolite, sodium sulfoxylate, sodium hydrosulphite, dithionous acid, disodium salt, blankit, burmol, hydros
CID PubChem 24489
ChEBI CHEBI:66870
SMILES [O-]S(=O)S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydrosulfite
Point de fusion >300.0°C
Note relative au nom tech., ca. 85%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage ca. 85%
Formule moléculaire Na2O4S2
Formule linéaire Na2S2O4
Merck Index 15, 8747
Informations sur la solubilité Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Poids moléculaire (g/mol) 174.1
Poids de la formule 174.1
Pourcentage de pureté ∼85%
Qualité Technique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hydrosulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Substance et mélange auto-échauffants Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H251-Matière auto-échauffante; peut s'enflammer.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P235+P410-Tenir au frais. Protéger du rayonnement solaire.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.