Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 10 M (10N)≈40 (p/v), solution standard prête à l’emploi, pour analyse volumétrique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Récipient en plastique
Sachet dans une boîte
Description
Solution d’hydroxyde de sodium 10 M (10 N) ≈40 (p/v), Solution étalon prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique
Spécification
pH | 12 |
Point d’ébullition | 120°C |
Point de fusion | 8°C |
Quantité | 10 L |
Conditionnement | Sachet dans une boîte |
Forme physique | Liquide |