Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium 1 M (1N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., Bp, Fisher Chemical™
HNaO, numéro CAS-1310-73-2, solution d’hydroxyde de sodium, ascarite, aetznatron, lessive de soude, hydrate de sodium, soude caustique, hydroxyde de sodium na oh, hydroxyde de sodium, caustique blanche, soude, caustique, 1 L, 100 C, CHEBI : 32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 3548, 39.997
Marque: Fisher Chemical J/7620/15
42.65 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "22914" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 1310-73-2 Poids : 1.04000kg Transport : UN number : 1824 Chem class : 8 Pack group : III
Description
HNaO, numéro CAS-1310-73-2, solution d’hydroxyde de sodium, ascarite, aetznatron, lessive de soude, hydrate de sodium, soude caustique, hydroxyde de sodium na oh, hydroxyde de sodium, caustique blanche, soude, caustique, 1 L, 100 C, CHEBI : 32145, incolore, HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M, hydroxyde de sodium, 3548, 39.997
Prête à l’emploi, pour l’analyse volumétrique, conforme aux exigences analytiques de Ph.Eur., BPSpécification
Incolore | |
1310-73-2 | |
3548 | |
1 L | |
[OH-].[Na+] | |
39,997 | |
ChEBI : 32145 | |
23 et 20 |
100°C / 212°F | |
HNaO | |
hydroxyde de sodium, soude caustique, hydrate de sodium, caustique blanc, lessive de soude, hydroxyde de sodium naoh, solution d’hydroxyde de sodium, soude, caustique, sodium hydroxide solution, soda, caustic | |
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M | |
hydroxyde de sodium | |
14798 | |
Flacon en plastique PEHD | |
Liquide |