Learn More
Solution d’hydroxyde de sodium, 40 % p/p (d=1,43), pour la détermination de l’azote, Fisher Chemical™
Click to view available options
Quantité:
5 L
Spécification
Plage de pourcentage du dosage | 40% (w/w) |
Densité | 1.43 |
Quantité | 5 L |
Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium hydroxide, 40% w/w
- Dangers
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.