Learn More
Solution d’hypochlorite de sodium, qualité réactif, chlore disponible 10 à 15 %, Honeywell
Code produit. p-7072205 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
1L
250mL
5L
Code produit. 15685490
Marque: Honeywell Research Chemicals 425044250ML
Demander un format en vrac ou personnalisé
Qualité réactif, chlore disponible 10 à 15 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-52-9
Formule moléculaire ClNaO
Poids moléculaire (g/mol) 74.439
Numéro MDL MFCD00011120
Clé InChI SUKJFIGYRHOWBL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium hypochlorite, antiformin, sodium oxychloride, chlorox, clorox, javex, javelle water, hypochlorous acid, sodium salt, hypochlorite sodium, carrel-dakin solution
CID PubChem 23665760
ChEBI CHEBI:32146
Nom IUPAC sodium ; hypochlorite
SMILES [O-]Cl.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hypochlorite solution
Quantité 250 mL
Formule linéaire NaClO
Numéro UN UN1791
Poids de la formule 74.44g/mol
Qualité Réactif
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlore disponible 10 à 15 %
Densité 1.206g/mL at 25°C
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium hypochlorite solution
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium hypochlorite,solution