Learn More
Hypophosphite de sodium monohydraté, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7232607
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
Code produit. 11307707
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 014104.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 10039-56-2 | NaH{2}PO{2}^.H{2}O
L’hypophosphite de sodium monohydraté est utilisé comme agent de nickelage chimique et agent de traitement de l’eau. Il est également utilisé dans le secteur du pétrole. De plus, il est utilisé comme additif alimentaire. Par ailleurs, il réduit les ions nickel en solution en nickel métallique sur les substrats métalliques et plastiques.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 10039-56-2
Forme physique Solide
Quantité 250 g
Formule moléculaire NaH{2}PO{2}^.H{2}O