Learn More
Iodure de sodium, 99+ %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735065 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
250g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10154640 5 g 5g
10206980 250 g 250g
10616252 1 kg 1kg
10689253 2.5 kg 2.50kg
15264674 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit. 10154640 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 203180050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7681-82-5 | INa | 149.89 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.89
Numéro MDL MFCD00003532
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1300.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium iodide
Point de fusion 661.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (on dried substance) (Argentometry)
Formule linéaire NaI
Fieser 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 10,365; 11,488; 12,29; 13,43; 14,89; 16,86
Merck Index 15,8765
Informations sur la solubilité Solubility in water: 184 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, glycerol and acetone
Poids de la formule 149.89
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Pures
Perte à la dessiccation 3% max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 3.66
Densité 3.6600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.