Learn More
Iodure de sodium, ACS, 99,5 % min., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
- Utilisé couramment pour prévenir la carence en iode. Utilisé comme réactifs analytiques, pour la fabrication de désinfectants, d‘antiseptiques, de désodorisants et de médicaments
- Utilisé dans le conditionneur d‘ingrédients de cuisson et comme aliment pour animaux
- Utilisé pour la conversion des chlorures d‘alkyle en iodures d‘alkyle, comme dans le traitement du cancer de la thyroïde et de l‘hyperthyroïdie et dans les détecteurs de scintillation, traditionnellement en médecine nucléaire, en géophysique, en physique nucléaire et en mesures environnementales
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 1300°C to 1304°C |
| Nom chimique ou matériau | Sodium iodide |
| Point de fusion | 651°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.5% min. |
| Merck Index | 14,8631 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water, alcohol, glycerol and acetone. Insoluble in ether. |
| Poids de la formule | 149.89 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium iodide
- Dangers
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P314-Consulter un médecin en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium iodide