Learn More
Iodure de sodium dihydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium iodide dihydrate |
| Point de fusion | 752°C |
| Note relative au nom | For analysis |
| Couleur | Blanc |
| pH | 6 to 9 (5% aq. soln.) |
| Forme physique | Adhérant aux cristaux fins |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min. (Argentometry) |
| Formule linéaire | NaI·2H2O |
| Fieser | 01,1087; 02,384; 03,267; 04,456; 06,543; 07,338; 14,89 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium iodide dihydrate
- Attention
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium iodide dihydrate