Learn More
Iodure de sodium, ultra sec, 99,98 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11345757
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11345757
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 043447.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Utilisé comme supplément d’iode, expectorant ou dans sa forme (I-131) radioactive comme aide diagnostique, en particulier pour les tests de la fonction thyroïdienne. L’iodure de sodium est utilisé en photographie et comme réactifs analytiques. Il est également utilisé dans la mesure de l’énergie des rayons gamma et dans la synthèse organique.
It is used as iodine supplement, expectorant or in its radioactive (I-131) form as an diagnostic aid, particularly for thyroid function tests. sodium Iodide are used in photography and as analytical reagents. It is also used in the measurement of the energy of gamma rays, also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Dans une ampoule sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Numéro MDL MFCD00003532
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Point d’ébullition 1300°C to 1304°C
Nom chimique ou matériau Sodium iodide
Point de fusion 651°C
Note relative au nom Ultra dry
Forme physique Billes
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,8631
Informations sur la solubilité It is soluble in water,alcohol,and glycerin.
Poids de la formule 149.89
Pourcentage de pureté 99.98%
Odeur Odorless
Conditionnement Ampoule
Indice de réfraction 1.7745
Sensibilité Hygroscopic
Densité 3.67 g/mL