Learn More
Iodure de sodium (cristaux blancs / biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Code produit. 10439503
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
Code produit. 10439503
Marque: Fisher BioReagents BP323100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce sel de sodium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 1300°C
Nom chimique ou matériau Sodium Iodide
Point de fusion 661°C
CAS 7681-82-5
Couleur Blanc
pH 6 to 9
Forme physique Poudre / Solide
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Formule moléculaire INa
Merck Index 15, 8765
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[I-]
Nom IUPAC sodium ; iodure
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Poids de la formule 149.89
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Biologie moléculaire
Identification Pass Test
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur 1.3mbar at 767°C
Densité 3.660g/cm³
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.