Learn More
Métatungstate de sodium, solution de densité dans l’eau 2,82, stabilisée, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10603702 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
Code produit. 10603702
Marque: Thermo Scientific Acros 304100500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 12141-67-2 | H2Na6O40W12
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12141-67-2
Formule moléculaire H2Na6O40W12
Numéro MDL MFCD00150663
Synonyme Sodium polytungstate
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metatungstate
Couleur Vert à jaune
Note relative au nom 2.82 Density Solution in Water, Stabilized
Formule linéaire Na6[H2W12O40]
Densité 2.8200g/mL
Informations sur la solubilité Solubility in water: >1000g/L water (20°C).
Poids de la formule 2986.13
Pourcentage de pureté ≥67% (WO3)
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 2.82
Quantité 50 mL
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metatungstate, 2.82 density solution in water, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.