missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Méthylate de sodium 0,1 M selon la pharmacopée européenne (EP), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits

Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1L
Description
- Norme de référence de la pharmacopée européenne (EP), matériel de référence de la pharmacopée européenne (EP)
- Précis, stable, reproductible et entièrement factorisé.
- Les titrations effectuées avec ce produit présentent une stœchiométrie définie, sont quantitatives, établissent un équilibre définitif et rapide et fournissent des résultats sans ambiguïté.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
- Certifié conforme à une spécification de ±0,2 %.
- Le produit est un réactif de concentration connue, qui est distribué d'une burette ou d'un autre appareil de distribution à un échantillon (analyte), jusqu'à ce qu'une réaction entre les deux liquides soit jugée complète.
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou les titrations automatiques afin de déterminer les points finaux par détection comme détaillé dans plusieurs monographies EP.
- Traçabilité NIST.
Spécification
Spécification
| Description | Accuracy ± 0.2% |
| Conditionnement | Flacon de réservoir en verre ambré45 |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 0.1 M |
| Technique | Titration et monographies EP, EP Monographs |
| Quantité | 1 l |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu