Learn More
Solution tampon de nitrate de sodium (NaNO3) 5M (5N), SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Click to view available options
Quantité:
5 m
Spécification
Spécification
| Quantité | 5 m |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5M Sodium Nitrate Buffer
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: sodium nitrate