Learn More
Nitrite de sodium, +97 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2 kg
5 kg
10 kg
Conditionnement:
10kg
2kg
500g
5g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium nitrite |
| Couleur | Jaune |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 10 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 97+% |
| Formule linéaire | NaNO2 |
| Fieser | 01,1097; 02,386; 04,459; 06,547; 09,432; 11,491; 13,170; 16,86 |
| Merck Index | 15, 8779 |
| Poids de la formule | 69 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Product Identifier
- Sodium nitrite
- Dangers
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction