Learn More
Nitrite de sodium, ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit. 10437660 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
10437660 100 g 100g
10784581 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit. 10437660 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 0297.0100
Dépasse les spécifications ACS. Conforme aux spécifications du réactif pour les tests de monographies USP/NF
Identifiants chimiques
Formule moléculaire NaNO2
Poids moléculaire (g/mol) 69
Numéro MDL MFCD00011118
Spécification
Point d’ébullition 320°C (1013 hPa)
Point de fusion 284°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage min. 97.0%
Densité 2.168 g/cm³ (20°C)
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.