Learn More
Nitrite de sodium, puriss., conforme aux spécifications analytiques BP, FCC, Ph. eur., USP, E250, 99 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Code produit. 15641330 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
50kg
5kg
Code produit. 15641330
Marque: Honeywell-Fluka 134471KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, Ph. eur., USP, E250, 99-100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nom IUPAC sodium nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Nitrite
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP, FCC
Quantité 1 kg
Formule linéaire NaNO2
Numéro UN 1500
Poids de la formule 69g/mol
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Température d’allumage 914°F