Learn More
Nitrite de sodium, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell Fluka™
Code produit. p-7072030 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
100g
1kg
250g
500g
Code produit. 15633430
Marque: Honeywell-Fluka 31443100G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Certifié pur, réactif ACS, Reag. Ph. Eur.,≥ 99 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7632-00-0
Formule moléculaire NNaO2
Poids moléculaire (g/mol) 69.00
Numéro MDL MFCD00011118
Clé InChI LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium nitrite, nitrous acid, sodium salt, sodiumnitrite, erinitrit, filmerine, natrium nitrit, nitrito sodico, anti-rust, nitrite, sodium, diazotizing salts
CID PubChem 23668193
ChEBI CHEBI:78870
Nom IUPAC sodium nitrite
SMILES [Na+].[O-]N=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Nitrite
Note relative au nom Reag. Ph. Eur.
Quantité 100 g
Formule linéaire NaNO2
Numéro UN 1500
Poids de la formule 69g/mol
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité ACS/certifié pur
Température d’allumage 914°F
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • sodium nitrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium nitrate