Learn More
Solution de nitrite de sodium 0,1 mol/l, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Nitrite |
| Conditionnement | Flacon |
| CAS | 7732-18-5 |
| Concentration | 0.1 M |
| Quantité | 1000 mL |