Learn More
Sodium Nitroprusside Dihydrate, purum p.a., ≥98% (AT), ACS reagent, Honeywell™
Code produit. p-7072267 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 15616850
Marque: Honeywell Research Chemicals 7178025G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Purum p.a., ≥ 98,0 % (AT)
  • Produits avec certificat de garantie et/ou adaptés à l’application analytique indiquée.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-38-9
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Numéro MDL MFCD00149192
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
CID PubChem 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitroprusside dihydrate
Quantité 25 g
Formule linéaire Na2[Fe(CN)5NO] · 2H2O
Numéro UN UN3288
Nom IUPAC disodium;iron(4+);nitroxyl anion;pentacyanide;dihydrate
Poids de la formule 297.95g/mol
Pourcentage de pureté ≥98% (AT)