Learn More
Périodate de sodium, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11934221 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 11934221
Marque: Thermo Scientific Acros 198380025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7790-28-5 | INaO4 | 213.89 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’oxydation pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-28-5
Formule moléculaire INaO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.89
Numéro MDL MFCD00003534
Clé InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
CID PubChem 23667635
ChEBI CHEBI:75226
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Periodate
Point de fusion 300.0°C
Couleur Blanc
pH 3.4 to 4.5 (5% soln. at 20°C)
Forme physique Cristaux fins
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (Iodometry)
Formule linéaire NaIO4
Fieser 01,809; 02,311; 04,373; 05,507; 06,455; 11,492; 13,145; 15,294
Merck Index 15,8772
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: 389g/L (52°C), soluble in h2so4, hno3, acetic acids, insoluble in most common organic solvents
Nom IUPAC Periodate de sodium
Poids de la formule 213.89
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analytique
Conditionnement Bouteille en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium periodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.