Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 7,2
Code produit. 15405989
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15405989
Marque: Thermo Scientific Chemicals J63816.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sodium phosphate is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de sodium est largement utilisé en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Utile en association avec le phosphate de sodium, monobasique dans la préparation de tampons biologiques. Utilisé dans de nombreuses applications, y compris la purification d’anticorps.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 7.2
Forme physique Liquide
Quantité 500 ml
Numéro MDL MFCD00146206
Informations sur la solubilité Fully miscible.