Learn More
Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 7,6, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate buffer soln. |
| Concentration | 0.2 M |
| pH | 7.6 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 1 l |
| Numéro MDL | MFCD00146206 |