Learn More
Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 9,0, Thermo Scientific™
Code produit. 15453309
Click to view available options
Quantité:
500 ml
1 l
Conditionnement:
1L
500mL
Code produit. 15453309
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J60565.K2
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 9.0
Forme physique Liquide
Quantité 1 l
Numéro MDL MFCD00146206