Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, 7-hydraté, endotoxine testée, cristal, U.S.P., J.T. Baker™
Code produit. 15548174 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
2.50kg
Code produit. 15548174
Marque: Avantor J.T.Baker 381605
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate
Note relative au nom Dibasic, 7-Hydrate, Endotoxin Tested
CAS 7782-85-6
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Formule moléculaire H15Na2O11P
Numéro MDL MFCD00149180
Synonyme sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
Clé InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Nom IUPAC Acide phosphorique heptahydraté de disodium
Poids moléculaire (g/mol) 268.06
CID PubChem 6096963
Poids de la formule 268.07
Qualité USP
Conditionnement Flacon poly
Gravité spécifique 1L = 1.70kg