Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, + de 98 %, extra pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12675147 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
5kg
Code produit. 12675147
Marque: Thermo Scientific Acros 448140050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7558-79-4 | HNa2O4P | 141.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic
Quantité 5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire Na2HPO4
Merck Index 15,8789
Informations sur la solubilité Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
Poids de la formule 141.96
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Extra pur