Learn More
Phosphate de sodium dibasique heptahydraté, 98+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10036020 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
Code produit. 10036020
Marque: Thermo Scientific Acros 424385000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7782-85-6 | H15Na2O11P | 268.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-85-6
Formule moléculaire H15Na2O11P
Poids moléculaire (g/mol) 268.06
Numéro MDL MFCD00149180
Clé InChI LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
CID PubChem 6096963
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium heptahydraté
SMILES O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic heptahydrate
Point de fusion 48.0°C
Couleur Blanc
pH 8.7 to 9.3 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Crystals
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire Na2HPO4·7H2O
Merck Index 15, 8789
Poids de la formule 268.07
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la décomposition >48°C
Densité 1.67