Learn More
Phosphate de sodium dibasique heptahydraté, 99+ %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
250g
500g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate, dibasic heptahydrate |
| Point de fusion | 48.0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9.0 to 9.3 (5% soln. at 20°C) |
| Forme physique | Crystals |
| Quantité | 2.5 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Formule linéaire | Na2HPO4·7H2O |
| Merck Index | 15,8789 |
| Afficher plus |