Learn More
Phosphate de sodium dibasique, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, anhydre, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
4 pièces
5kg
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate dibasic |
| Note relative au nom | Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E 339, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance) |
| % max. CAS | 100.0000% |
| pH | 8.4 - 9.6 |
| Quantité | 6 x 1 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 98 to 100.5% |
| Formule linéaire | Na2HPO4 |
| Poids de la formule | 141.96 |
| Qualité | puriss. |
| Perte à la dessiccation | max. 1.0% |
| Afficher plus |