Learn More
Phosphate de sodium dibasique, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, anhydre, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Conditionnement:
1kg
25kg
4 pièces
5kg
6 pièces
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate Dibasic |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC |
| Forme physique | Anhydrous |
| Quantité | 25 kg |
| Formule linéaire | Na2HPO4 |
| Informations sur la solubilité | Very Soluble in hot water, 8 parts soluble in water , insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 141.96g/mol |
| Pourcentage de pureté | 98 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
| Qualité | puriss. |