Learn More
Phosphate de sodium tribasique dodécahydraté, 98+ %, réactif de qualité ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10582364 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
Code produit. 10582364
Marque: Thermo Scientific Acros 424400025
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10101-89-0 | Na3O412H2O | 380.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10101-89-0
Formule moléculaire Na3O412H2O
Poids moléculaire (g/mol) 380.13
Numéro MDL MFCD00149198
Clé InChI ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Synonyme trisodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate dodecahydrate, sodium phosphate tribasic dodecahydrate, phosphoric acid, trisodium salt, dodecahydrate, unii-b70850qphr, ccris 7322, sodium phosphate, tribasic, dodecahydrate, trisodium dodecahydrate phosphate, phosphoric acid, trisodium salt, dodeahydrate, trisodium phosphate tert dodecahydrate
CID PubChem 61473
Nom IUPAC phosphate trisodique dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]P(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate
Point de fusion 75.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre ou aiguilles cristallines
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire Na3PO4·12H2O
Merck Index 15, 8792
Informations sur la solubilité Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 380.13
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.62
Densité 1.6200g/mL