Learn More
Phosphate de sodium tribasique dodécahydraté, 98 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Tambour en fibre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
25kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate, tribasic dodecahydrate |
| Point de fusion | 75.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline, aiguilles ou cristaux |
| Quantité | 25 kg |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Formule linéaire | Na3PO4·12H2O |
| Merck Index | 15, 8792 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 240g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol |
| Poids de la formule | 380.13 |
| Afficher plus |