Learn More
Séléniure de sodium, 99,8 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303228
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 11303228
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 036187.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1313-85-5 | Na2Se | 124.951 g/mol
Sodium selenide is used in paper and pulp industry, for kraft process followed by photographic industry to prevent developer solutions. It finds application as a bleaching agent in textile industry, sulfur dyes and detergents. It is also used to impart color to glass, glazes and enamels. Further, it acts as a decolorizer of glass due to neutralization of greenish tint produced by iron (ferrous) compounds. It plays an important role to prepare organoselenium compounds by reacting with alkyl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-85-5
Formule moléculaire Na2Se
Poids moléculaire (g/mol) 124.951
Numéro MDL MFCD00014240
Clé InChI VPQBLCVGUWPDHV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium selenide, disodium selenide, disodium monoselenide, unii-1fek1k7wce, disodium selandiide, 1fek1k7wce, sodiumselenide, disodium selenium 2-, parent
CID PubChem 73973
ChEBI CHEBI:77773
Nom IUPAC Disodium ; sélénium(2-)
SMILES [Na+].[Na+].[Se-2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium selenide
Point de fusion >875°C
Couleur Gris à rose
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.8% (metals basis)
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Numéro UN UN3283
Merck Index 14,8672
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and liquid ammonia. Slightly soluble tetrahydrofuran.
Poids de la formule 124.94
Pourcentage de pureté 99.8%
Qualité ACS
Sensibilité Air and moisture sensitive; Hygroscopic
Densité 2.625 g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium selenide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium selenide