Learn More
Sesquicarbonate de sodium dihydraté, pur, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
3 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
3kg
Spécification
Spécification
| CAS | 6106-20-3 |
| Couleur | Blanc |
| pH | 9.6 |
| Forme physique | Solide |
| Quantité | 3 kg |
| Numéro MDL | 150353 |
| Synonyme | sodium sesquicarbonate, snowfine, urao, magadi soda, snowflake crystals, sodium carbonate 3:2, trisodium hydrogendicarbonate, hsdb 769, sodium sesquicarbonate dihydrate, carbonic acid, sodium salt 2:3 |
| Poids de la formule | 226.023g/mol |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium sesquicarbonate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium carbonate