Learn More
Solution de sodium pour ICP, 1 g/l, matrice H2O, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12923454 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
12923454 100 mL 100mL
12933454 250 mL 250mL
12943454 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 12923454 Sous-traitant Fisher Chemical N° du sous-traitant S 035 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
La solution contient H2O
Concentration 1 g/L
Quantité 100 mL