Learn More
Étalon de sodium pour absorption atomique (AAS) 1000 μg/ml (1000 ppm) dans de l’acide nitrique 0,5 M (HNO3 ), étalon de conductivité Reagecon
BIOPHARMA
Code produit. 11489129 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
500 ml
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11489129
Marque: Reagecon AANAH
Fabriqués par gravimétrie à partir de métaux ou de sel très purs (au moins 99,9 %) et testés par une méthode d’essai certifiée ISO 17025(réf. INAB : 264T).
  • Étalon de référence pour l'absorption atomique, matériau de référence pour l'absorption atomique
  • ISO/CEI17025 pour les tests des étalons ICP/ICP-MS à l'aide de l'ICP-MS (réf. INAB : 264T
  • ISO/CEI17025 pour l'étalonnage des balances de laboratoire (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour l’étalonnage de la température dans la plage de température allant de −196 à +1200°C (réf. INAB : 265C)
  • ISO / CEI 17025 pour la mesure de la densité (réf. INAB : 264T) à l'aide de l'U-Tube oscillant et de la pycnométrie Bingham
  • ISO/CEI17025 pour certaines titrations complexométriques (réf. INAB : 264T
  • Conforme GHS/OSHA, REACH, etc.
  • Ce produit est fabriqué dans un environnement de salle blanche hautement contrôlé (ISO 7), à l’aide d’eau ultra-pure (spécialement traitée pour la production d’étalons de spectroscopie de masse), d’acides de haute qualité et de flacons pré-nettoyés.
  • La titrimétrie et la spectroscopie sont contrôlées et étalonnées à l'aide de matériaux de référence certifiés (’CR M) distincts, de sorte que le produit est livré avec deux couches de traçabilité, y compris les étalons NIST, le cas échéant.
  • Toutes les incertitudes de mesure de ce produit sont calculées selon les directives Eurachem/CITAC et signalées comme des incertitudes accrues au95 niveau de confiance en %.
Spécification
Description Matrix: 0.5 M Nitric Acid (HNO3)
Conditionnement PEHD Triple lixiviation
Noms d’analytes ou de composants Sodium
Forme physique Liquide
Concentration 1000 μg/mL (1000 ppm)
Élément Na
Quantité 500 ml
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • SODIUM AAS STANDARD SOLUTION
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: nitric acid, sodiumnitrate