missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Solution étalon de sodium 1000 ppm (1 mg/ml), pour chromatographie par appariement d’ions, prête à l’emploi, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
Flacon en plastique PEHD
Conditionnement:
100mL
Spécification
Spécification
| Couleur | Incolore |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 100 mL |
| Numéro MDL | 85307 |
| Conditionnement | Flacon en plastique PEHD |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu