Learn More
Sherwood Scientific™ Sodium Standard Solution
Marque: Sherwood Scientific™ 00156620
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Spécification
NISTM NaCl Ref SRM 919a | |
1000 ppm | |
6 Pk. | |
100 mL |