Learn More
Sulfate de sodium, 99+ %, réactif ACS, granulaire, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3735373 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10041501 1 kg Flacon en plastique 1kg
10504064 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
13468528 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 10041501 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 354250010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7757-82-6 | Na2O4S | 142.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-82-6
Formule moléculaire Na2O4S
Poids moléculaire (g/mol) 142.04
Numéro MDL MFCD00003504
Clé InChI PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfate, disodium sulfate, salt cake, thenardite, sodium sulfate anhydrous, sodium sulphate, sodium sulfate, anhydrous, sulfuric acid disodium salt, disodium sulphate, sodium sulfate 2:1
CID PubChem 24436
ChEBI CHEBI:32149
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point d’ébullition >1700.0°C
Nom chimique ou matériau Sodium sulfate
Point de fusion 884.0°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Incolore à orange
pH 5.2 to 7.0 (5% soln. at 25°C)
Forme physique Liquide
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Formule linéaire Na2SO4
Fieser 01,1103
Merck Index 15, 8809
Nom IUPAC disodium ; sulfate
Poids de la formule 142.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Réactif ACS
Identification Sodium : passes test (USP) Sulfate : passes test (USP)
Perte par calcination 0.5 % max.
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la décomposition Decomposition Information: >890°C
Densité 2.68g/mL