Learn More
Sulfate de sodium, à écoulement libre, qualité réactif, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
12 kg
Conditionnement:
Boîte en carton
Flacon poly
Poly Bottle
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium sulfate |
Point de fusion | 884°C (literature) |
Note relative au nom | Free-flowing, Reagent Grade, anhydrous, ≥99% |
% max. CAS | 100.0000% |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | Na2SO4 |
Poids de la formule | 142.04 |
Pourcentage de pureté | >99% |
Qualité | Réactif |
Conditionnement | Flacon poly |