Learn More
Nonahydrate de sulfure de sodium, Honeywell Fluka™
Code produit. 15691810 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
3 kg
Conditionnement:
100g
25g
3kg
500g
5g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15691810
Marque: Honeywell-Fluka 2080433KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Réactif ACS,≥98,0%
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-84-4
Formule moléculaire H18Na2O9S
Poids moléculaire (g/mol) 240.17
Numéro MDL MFCD00149184
Clé InChI ZGHLCBJZQLNUAZ-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC disodium nonahydrate sulfanediide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[S--]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfide Nonahydrate
Couleur Incolore ou jaune
Quantité 3 kg
Formule linéaire Na2S·9H2O
Numéro UN 1849
Poids de la formule 240.18g/mol
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS