Learn More
Sulfite de sodium anhydre, 98,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10032850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
25g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
10032850 1 kg Flacon en plastique 1kg
10422031 25 g Flacon en verre 25g
10320594 250 g Flacon en plastique 250g
10117743 5 kg Flacon en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit. 10032850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 219270010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7757-83-7 | Na2O3S | 126.04 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7757-83-7
Formule moléculaire Na2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 126.04
Numéro MDL MFCD00003503
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Nom IUPAC disodium ; sulfite
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium sulfite
Point de fusion >500.0°C
Note relative au nom Anhydrous, For analysis
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux fins ou poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Iodimetry)
Formule linéaire Na2SO3
Fieser 02,387
Merck Index 15, 8811
Informations sur la solubilité Solubility in water: 230 g/mL (20°C). Other solubilities: soluble in glycerol, ppractically insoluble in alcohol
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.63
Densité 2.6300g/mL