Learn More
Sulfure de sodium anhydre (cristaux blancs ou poudre cristalline), Fisher BioReagents
Code produit. 10081313
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Verre ambré
Conditionnement:
500g
Code produit. 10081313
Marque: Fisher BioReagents BP355500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce sel de sodium est utilisé dans les tampons pour les applications de biologie moléculaire et de culture cellulaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Sulfite Anhydrous
Point de fusion 500°C
CAS 7757-83-7
Couleur Blanc
pH 8.5 to 10
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Formule moléculaire Na2O3S
Synonyme sodium sulfite, disodium sulfite, sodium sulphite, sodium sulfite anhydrous, sulfurous acid, disodium salt, sulftech, natrium sulfurosum, sodiumsulfite, natriumsulfid, natriumsulfit
Clé InChI GEHJYWRUCIMESM-UHFFFAOYSA-L
SMILES [O-]S(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Nom IUPAC disodium ; sulfite
Poids moléculaire (g/mol) 126.037
CID PubChem 24437
ChEBI CHEBI:86477
Poids de la formule 126.04
Pourcentage de pureté ≥98.0%
Identification Pass Test
Conditionnement Verre ambré
Densité 2.630g/cm³
Afficher plus Afficher moins
Mention de danger
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.