Learn More
Tétraborate de sodium anhydre, 99,5 % (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11381659
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 11381659
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012305.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1330-43-4 | B4Na2O7 | 201.21 g/mol
Sodium tetraborate is used as a co-catalyst for (2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl and sodium hypochlorite oxidation of alcohols in greener and non-chlorinated solvents. It acts as a reagent for the decomposition of oxides and silicates by fusion. It is used to prepare buffers, which is used in gel electrophoresis of DNA. It acts as a source of borate, micronutrient fertilizer, preservative in taxidermy, additive in ceramic slips and glazes. It is also used as a precursor for sodium perborate monohydrate and boric acid. It finds application as fluoride detoxification, neutron absorber in nuclear reactors and to make indelible ink for dip pens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1330-43-4
Formule moléculaire B4Na2O7
Poids moléculaire (g/mol) 201.21
Numéro MDL MFCD00081185
Clé InChI NXSVMNYRVBQCMO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Borax, anhydrous, Sodium borate (tetra)
Nom IUPAC disodium bicyclo[3.3.1]tetraboroxane-3,7-bis(ylium)-1,5-diuide-1,5-bis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][B-]12O[B+]O[B-]([O-])(O[B+]O1)O2
Spécification
Point d’ébullition 1575°C (decomposition)
Nom chimique ou matériau Sodium tetraborate, anhydrous
Point de fusion 741°C
Couleur Vert
Forme physique Granulaire
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 99.5% (metals basis)
Informations sur la solubilité Slowly soluble in waterSoluble in water and glycerol. Slightly soluble in ethanol. Insoluble in acids.
Poids de la formule 201.22
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.501
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Tension de vapeur 0 hPa
Densité 2.367
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium tetraborate, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Borates, tetra, sodium salts, anhydrous